Documentos Principais
741809
Sigma-Aldrich
4-(Diethylamino)phenylboronic acid
95.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16BNO2
Peso molecular:
193.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95.0%
Formulário
solid
pf
211-236 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H16BNO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8,13-14H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
JEVVHTYCMAMSJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful cross-coupling partner in palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki Reaction).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)