Documentos Principais
738646
Sigma-Aldrich
trans-2-Heptene
99%
Sinônimo(s):
(2E)-2-Heptene, (E)-2-Heptene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1719390
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
88 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.405
p.e.
98 °C (lit.)
densidade
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
0.705 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC\C=C\C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3+
chave InChI
OTTZHAVKAVGASB-HWKANZROSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
26.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-3.3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hiroyuki Ohno et al.
Journal of AOAC International, 97(5), 1452-1458 (2015-04-24)
A headspace GC/MS method was developed for identification and quantitation of residual volatile organic compounds in poly(methyl methacrylate) (PMMA) kitchen utensils. A sample was cut into small pieces, then N,N-dimethylacetamide was added in a headspace vial and sealed. After storing