737534
1-Z-2-Piperidone
95%
Sinônimo(s):
1-N-(Benzyloxycarbonyl)-2-piperidone
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.544
densidade
1.194 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-8-4-5-9-14(12)13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
chave InChI
LKGMGCSFOUSKCR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)