736198
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 10% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
analytical standard
concentração
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
espessura da parede do tubo de RMN
0.24 mm
formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>140.0 °F - closed cup - Not classified due to data which are conclusive although insufficient for classification.
Ponto de fulgor (°C)
> 60 °C - closed cup - Not classified due to data which are conclusive although insufficient for classification.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?