Documentos Principais
735515
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H4Cl2
Peso molecular:
152.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
52-54 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
OCJBOOLMMGQPQU-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)