Documentos Principais
735337
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylcinnamate
97%
Sinônimo(s):
Methyl 3-(4-formylphenyl)-2-(E)-propenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
86-91 °C
grupo funcional
aldehyde
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+
chave InChI
KVXMLLMZXPRPNG-VOTSOKGWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)