730882
Disodium bis(4-chloro-3-sulfophenyl)sulfone
97%
Sinônimo(s):
Disodium 4,4′-dichloro-3,3′-sulfodiphenyl sulfone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
crystals
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>300 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H8Cl2O8S3.2Na/c13-9-3-1-7(5-11(9)24(17,18)19)23(15,16)8-2-4-10(14)12(6-8)25(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
KKEBUZUONXHUNE-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.