730734
Trimethylgallium
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
Me3Ga, TMGa, TMG
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
core: gallium
p.e.
92.5 °C/760 mmHg (lit.)
pf
-15.8 °C (lit.)
densidade
1.132 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Ga](C)C
InChI
1S/3CH3.Ga/h3*1H3;
chave InChI
XCZXGTMEAKBVPV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.