727768
H-Rink amide ChemMatrix® resin
35-100 mesh particle size (wet sieved)
Sinônimo(s):
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(amino)methyl]phenoxyacetic acid, polymer-bound to ChemMatrix® resin
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ChemMatrix®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.40-0.60 mmol/g loading
tamanho de partícula
35-100 mesh (wet sieved)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(COC1=CC=C(C(C2=CC=C(OC)C=C2OC)NC(OCC3C4=C(C=CC=C4)C5=C3C=CC=C5)=O)C=C1)NC[*]
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.