72565
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
≥98.0% (KT)
Sinônimo(s):
Sodium nitrilotriacetate tribasic monohydrate
Ensaio
≥98.0% (KT)
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na.H2O/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
It can also be can be used:
- As a complexing agent in an electrolytic bath solution for the synthesis of magnetic materials by electrochemical method.
- As a reducing agent and colloid stabilizer for the preparation of uniform gold nanoparticles.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?