Key Documents
724904
Sigma-Aldrich
4-Aminothiobenzamide
97%
Sinônimo(s):
4-Aminobenzenecarbothioamide, 4-Aminobenzothioamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2S
Número CAS:
Peso molecular:
152.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
185-190 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
chave InChI
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)