Key Documents
722642
Sigma-Aldrich
9,10-Diphenylanthracene-d18
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D18
Peso molecular:
348.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
245-248 °C (lit.)
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c(-c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c25
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D,16D,17D,18D
chave InChI
FCNCGHJSNVOIKE-QICNJPGCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)