Documentos Principais
722391
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrFN2
Número CAS:
Peso molecular:
191.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
75-80 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Br)cnc1F
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-4(8)5(7)9-2-3/h1-2H,8H2
chave InChI
CLYOMCMDBNNGSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)