Documentos Principais
722324
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methylisoxazole
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-3-methylisoxazol-5-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
177.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
66-71 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1noc(N)c1Br
InChI
1S/C4H5BrN2O/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h6H2,1H3
chave InChI
XCYKKCVEVOZFIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)