719781
Carbon nanofibers
graphitized (iron-free), composed of conical platelets, D × L 100 nm × 20-200 μm
Sinônimo(s):
PR-25-XT-HHT, Conical carbon nanofibers
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P × C
100 nm × 20-200 μm
área da superfície
24 m2/g
Impurezas
iron-free
<100 ppm Iron content
diâmetro médio
130 nm
tamanho de poro
0.075 cm3/g average pore volume
124 Å average pore diameter
pf
3652-3697 °C
densidade
1.9 g/mL at 25 °C
densidade volumétrica
0.5‑3.5 lb/cu.ft
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Composite materials that traditionally incorporate micron scale reinforcements in a bulk matrix offer opportunities to tailor material properties such as hardness, tensile strength, ductility, density, thermal and electrical conductivity, and wear resistance.
Conteúdo relacionado
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
719781-25G | 4061832855363 |