Key Documents
717924
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline (2-methyl-d3)
99 atom % D, 95% (CP)
Sinônimo(s):
2-Methyl-6-(trideuteriomethyl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D3H8N
Número CAS:
Peso molecular:
124.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
95% (CP)
forma
liquid
pb
214 °C/739 mmHg (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3
chave InChI
UFFBMTHBGFGIHF-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3