Documentos Principais
715700
Sigma-Aldrich
3-Furonitrile
97%
Sinônimo(s):
Furan-3-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3NO
Número CAS:
Peso molecular:
93.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.471
pf
28-32 °C
densidade
1.073 g/mL at 25 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H3NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
chave InChI
ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)