Documentos Principais
645532
Sigma-Aldrich
4-Cyanoindole
97%
Sinônimo(s):
Indole-4-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
142.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
117-121 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9/h1-5,11H
chave InChI
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
Reactant for stereoselective preparation of γ-lactones via prolinol silyl ether catalyzed Friedel-Crafts alkylation reaction
Reactant for iridium-catalyzed borylation reactions
Reactant for parallel synthesis of N-benzylisatin oximes as JNK3 MAP kinase inhibitors
Reactant for preparation of N-aryl indoles
Reactant for preparation of conformationally restricted indole cyclopropylmethylamines as selective serotonin reuptake inhibitors
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)