714844
4-(Dimethylamino)pyridine solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
DMAP solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
0.5 M in THF
índice de refração
n20/D 1.417
densidade
0.884 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?