Key Documents
714658
Sigma-Aldrich
3-Bromopyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Bromoisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
202.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
234-238 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
455.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
235 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)