483036
Fullerene-C60
98%
Sinônimo(s):
Buckminsterfullerene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>280 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
Energia orbital
HOMO 6.1 eV
LUMO 4.5 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
chave InChI
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The union of distinct scientific disciplines is revealing the leading edge of Nanotechnology.
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) are promising materials for use in the active channel of field-effect transistors (FETs), photoabsorbing layers of solar cells and photodetectors because of their ultrafast charge transport mobility.
Conteúdo relacionado
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.