Documentos Principais
714380
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethylamine hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8ClF3N2
Número CAS:
Peso molecular:
212.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
99-104 °C
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(c1cccnc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)6(11)5-2-1-3-12-4-5;/h1-4,6H,11H2;1H
chave InChI
NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)