Documentos Principais
718343
Sigma-Aldrich
4-Oxazolecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
1,3-Oxazole-4-carboxylic acid, 4-Carboxyoxazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
113.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
138-142 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
chave InChI
JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)