Documentos Principais
711063
Sigma-Aldrich
Tributyl(perfluoroethyl)stannane
97%
Sinônimo(s):
Tributyl(pentafluoroethyl)stannane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H27F5Sn
Número CAS:
Peso molecular:
409.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.430
p.e.
245-247 °C
densidade
1.253 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C4H9.C2F5.Sn/c3*1-3-4-2;3-1(4)2(5,6)7;/h3*1,3-4H2,2H3;;
chave InChI
QXRRWXQWODQKRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tributyl(perfluoroethyl)stannane can be used in the stannylation of cyclopropenes to yield stannylcyclopropenes, which are key building blocks for the synthesis of substituted cyclopropenes.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)