Documentos Principais
709247
Sigma-Aldrich
Zinc arsenide
pieces, 99.995% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Zn3As2
Número CAS:
Peso molecular:
346.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
pieces
pf
1015 °C
densidade
5.53 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]=[As][Zn][As]=[Zn]
InChI
1S/2As.3Zn
chave InChI
RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)