Documentos Principais
708631
Sigma-Aldrich
Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
256.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.560
densidade
1.123 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nccnc3c2
InChI
1S/C14H17BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)10-5-6-11-12(9-10)17-8-7-16-11/h5-9H,1-4H3
chave InChI
ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester is a common reactant of a Suzuki coupling reaction that can be used:
  • To prepare quinoxalin based PI3Kδ inhibitors.
  • As a substrate in the Cu(II) catalyzed [11C]-radiocyanation of arylboronic acids.
  • To prepare 6-quinoxaline boronic acid, which is used as a substrate in the silver-mediated fluorination of boronic acids.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Design of selective PI3Kδ inhibitors using an iterative scaffold-hopping workflow
Fradera X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 29(18), 2575-2580 (2019)