Documentos Principais
707937
Sigma-Aldrich
cis-Tributyl[2-ethoxyethenyl]stannane
97%
Sinônimo(s):
(Z)-Tributyl[2-ethoxyethenyl]stannane, cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethylene, Tributyl((Z)-2-ethoxyvinyl)stannane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H34OSn
Número CAS:
Peso molecular:
361.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.479
p.e.
84-87 °C/1 mmHg
densidade
1.082 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C/OCC
InChI
1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,3H,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)