Documentos Principais
707333
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
141.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
pf
46-50 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
chave InChI
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)