Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
705977
Sigma-Aldrich
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
greener alternative
97%
Sinônimo(s):
2-Methyloxazole-4-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
111.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 94
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
70-75 °C
grupo funcional
aldehyde
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(C=O)co1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-6-5(2-7)3-8-4/h2-3H,1H3
chave InChI
ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)