Documentos Principais
704202
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia
for coatings, NiO/YSZ
About This Item
Fórmula linear:
66 wt. % NiO · 34 wt. % (Y2O3ZrO2)
Código UNSPSC:
26111700
Formulário
powder
composição
NiO, 66 wt. %
(Y2O3-ZrO2), 34 wt. %
área da superfície
4-8 m2/g , BET
aplicação(ões)
battery manufacturing
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)