Key Documents
699837
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Di-(2-naphthyl)-2-pyrrolidine methanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H23NO
Número CAS:
Peso molecular:
353.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
atividade óptica
[α]22/D -98.0°, c = 1 in methanol
pf
138-143 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4
InChI
1S/C25H23NO/c27-25(24-10-5-15-26-24,22-13-11-18-6-1-3-8-20(18)16-22)23-14-12-19-7-2-4-9-21(19)17-23/h1-4,6-9,11-14,16-17,24,26-27H,5,10,15H2/t24-/m0/s1
chave InChI
LNUDNNFEXRHHGY-DEOSSOPVSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)