Documentos Principais
699373
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloropropane-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Propylene dichloride-d6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3D6Cl2
Peso molecular:
119.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
95-96 °C (lit.)
pf
-100 °C (lit.)
densidade
1.216 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
chave InChI
KNKRKFALVUDBJE-LIDOUZCJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup - Based on data from similar materials
Ponto de fulgor (°C)
15.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)