Documentos Principais
694541
Sigma-Aldrich
N-Cbz-4-aminocyclohexanone
97%
Sinônimo(s):
(4-Oxocyclohexyl)carbamic acid benzyl ester, 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone, Benzyl 4-oxocyclohexylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
247.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
80-84 °C
grupo funcional
amine
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,15,17)
chave InChI
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)