687383
2-Iodopropane-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains copper (stablizer)
Sinônimo(s):
Isopropyl iodide-13C3
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
contém
copper (stablizer)
alteração de massa
M+3
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)