Documentos Principais
682411
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphenylphosphine
95%
Sinônimo(s):
NSC 244300
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H23P
Número CAS:
Peso molecular:
222.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
índice de refração
n20/D 1.5382
p.e.
124-128 °C/10 mmHg
densidade
0.933 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23P/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,1-6H3
chave InChI
XOJNEFQLMRCOMS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Catalyst for:
  • Cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed monoarylation reactions (cocatalyst)
  • Coupling of alkyl bromides with aryl boronic acids
  • Reactant for the synthesis of palladium-FiberCats for aryl chloride Suzuki coupling
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)