Documentos Principais
680788
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
97%
Sinônimo(s):
5-(3-Pyridinyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
179.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
231 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Sc1nnc(o1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H5N3OS/c12-7-10-9-6(11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,10,12)
chave InChI
QBLWWQDTKCIRSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)