Documentos Principais
678104
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide-18O3
95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
As218O3
Número CAS:
Peso molecular:
203.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Ensaio
97% (CP)
peso molecular
203.54 by atom % calculation
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[18O]=[As][18O][As]=[18O]
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
chave InChI
IKWTVSLWAPBBKU-LXJNWNNVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)