676071
Hydroxyethyl acrylate-1-13C,2,3,3-d3
97% (CP), 99 atom % 13C, 98 atom % D, contains 4-methoxyphenol as stabilizer
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
contém
4-methoxyphenol as stabilizer
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCCO
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2/i1D2,2D,5+1
chave InChI
OMIGHNLMNHATMP-YJHZBZHESA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?