Key Documents
670596
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol 5,000
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3