Documentos Principais
668400
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate
technical grade, ≥80%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(methyl)imidazolium-2-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥80%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
221-225 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc[n+](C)c1C([O-])=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-3-4-8(2)5(7)6(9)10/h3-4H,1-2H3
chave InChI
HESZXGSSISDCNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Azouri M. et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 4877-4877 (2007)
Holbrey, J. D. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 28-28 (2003)