Documentos Principais
665541
Sigma-Aldrich
β-Alanine-3-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
H215N13CH2CH2COOH
Peso molecular:
91.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
202 °C (dec.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i2+1,4+1
chave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-NDLBAUGKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)