Key Documents
662852
Sigma-Aldrich
Allylcyclopentane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14
Número CAS:
Peso molecular:
110.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.440
pb
125-127 °C/750 mmHg
densidade
0.792 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h2,8H,1,3-7H2
chave InChI
NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.9 °C - closed cup