Documentos Principais
662720
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylpyridine
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
172.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5604
densidade
1.495 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
chave InChI
AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Conversion to the corresponding pyridine carboxaldehyde via peroxide initiated NBS gem-dibromination followed by hydrolysis.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 46, 6033-6033 (2005)