Documentos Principais
662666
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
5′-Uridylic-15N2 acid disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H1115N2Na2O9P
Peso molecular:
370.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C=CC([15N]([H])C2=O)=O)C1O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1;;
chave InChI
KURVIXMFFSNONZ-SOIXSBQKSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)