Key Documents
658375
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxane-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
134-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,11)
chave InChI
JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)