Documentos Principais
658197
Sigma-Aldrich
L-Valine-13C5,15N
99% chiral purity basis, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
(S)-α-Aminoisovaleric acid-13C5,15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N, L-Valine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-valine
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)213CH13CH(15NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
123.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
99% chiral purity basis
Formulário
solid
pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)