Documentos Principais
652733
Sigma-Aldrich
2,5-Diiodopyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3I2N
Número CAS:
Peso molecular:
330.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
152-155 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3I2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
chave InChI
YHWFCFIXXMXRBF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)