Documentos
652687
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
58-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)c(OC)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
chave InChI
NALVGTOMKSKFFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2