Documentos Principais
155586
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
99%
Sinônimo(s):
3-Fluoro-p-anisaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
154.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
34-35 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
chave InChI
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The nuclear magnetic resonance spectral parameters for 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde has been studied.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The range of in anisole derivatives. An indicator of torsion and compression of the methoxy group.
Canadian Journal of Chemistry, 63(3), 782-786 (1985)