Documentos Principais
650633
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
160.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
232-254 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
38 °C (lit.)
densidade
1.281 g/mL at 1.281 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1SCCC1=O
InChI
1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h5H,2-3H2,1H3
chave InChI
TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>229.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 109.9 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)